missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Veledimex, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200101551
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. Quantity unitSize
16433217 50 mg 50mg
16419727 5 mg 5mg
16417198 10 mg 10mg
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16433217

Marca: Medchem Express HY16785

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Veledimex (INXN-1001), a synthetic analog of the insect molting hormone ecdysone, is an orally active activator ligand for a proprietary gene therapy promoter system. Veledimex can be used to activate certain genes using the ecdysone receptor (EcR)-based inducible gene regulation system, the RheoSwitch Therapeutic System (RTS). Veledimex can cross blood-brain barrier (BBB) in both orthotopic GL-261 mice and cynomolgus monkeys.

Veledimex (INXN-1001), a synthetic analog of the insect molting hormone ecdysone, is an orally active activator ligand for a proprietary gene therapy promoter system. Veledimex can be used to activate certain genes using the ecdysone receptor (EcR)-based inducible gene regulation system, the RheoSwitch Therapeutic System (RTS). Veledimex can cross blood-brain barrier (BBB) in both orthotopic GL-261 mice and cynomolgus monkeys.

Specifica

Chemical Name or Material Veledimex
CAS 1093130-72-3
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C27H38N2O3
Quantity 50 mg
Synonym INXN-1001 RG-115932
Solubility Information DMSO : 25 mg/mL (57.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NN(C(C1=CC(C)=CC(C)=C1)=O)[C@@H](C(C)(C)C)CCC)C2=CC=CC(OC)=C2CC
Molecular Weight (g/mol) 438.6
Formula Weight 438.6
Percent Purity 98.45%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.