missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VCX3A Antibody, Novus Biologicals™

Product Code. 18350260 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Packungsgröße:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18350260 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18350260 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP286892

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

VCX3A Polyclonal specifically detects VCX3A in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen VCX3A
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/ml
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1.0 ug/ml
Formulation PBS, 2% Sucrose
Gene Alias Variable charge protein on X with eight repeats, variable charge X-linked protein 3, variable charge, X-linked 3A, Variably charged protein X-A, variably charged X-A, VCX3, VCX-8R, VCX8RMGC125730, VCX-8rvariable charge, X-linked 3, VCX-AMGC118976, VCXAMGC125796
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human VCX3A
Purification Method Affinity purified
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 51481
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.