missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vancomycin Antibody (1086101) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Code produit 30689983 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30689983 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30689983 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur MAB11683AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Vancomycin Monoclonal antibody specifically detects Vancomycin in Non-species specific samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Vancomycin
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 1086101
Conjugate Alexa Fluor 532
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias 1404-90-6, vancomycin, Vancomycinum
Host Species Mouse
Immunogen Synthetic Hapten version of Vancomycin conjugated to KLH.
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 0
Target Species Non-species specific
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2 α
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.