Learn More
Hamilton™ VALVE, HV, 3-2-Y, PSD/4
Beschreibung
- CTFE (chlorotrifluorethylene) construction
- High compression strength
- Low gas permeability
- Mechanically, chemically, thermally resistant
- Suitable for PSD/4 compact syringe pump
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | PSD/4 Compact Syringe Pump |
| Type | 3-2-Y Valve |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?