missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Valsartan-d9 (Major), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Valsartan-d9 (Major) |
| CAS | 1089736-73-1 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C24H20D9N5O3 |
| Quantity | 1 mg |
| Synonym | L-Valine','N-(1-oxopentyl-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (ACI), N-(1-Oxopentyl-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine (ACI), (2S)-3-Methyl-2-[2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanoyl-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]butanoic acid, Valsartan-d9, Valsartan-D9 (pentanoyl-D9), (S)-(-)-Valsartan-d9 (butyl-d9) |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1/i1D3,4D2,5D2,10D2 |
| SMILES | [2H]n1nnc(n1)c2ccccc2c3ccc(CN(C(=O)CCCC)[C@]([2H])(C(=O)O)C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])cc3 |
| IUPAC Name | (2S)-3-methyl-2-[2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanoyl-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]butanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 444.57 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?