missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VAL-083, MedChemExpress

Artikelnummer. 16439617
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10mg
50mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16439617

Marke: Medchem Express HY16513

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress VAL-083 is an alkylating agent that creates N7 methylation on DNA, with antitumor activity.

VAL-083 is an alkylating agent that creates N7 methylation on DNA, with antitumor activity.

Spezifikation

Chemical Name or Material VAL-083
Physical Form Solid
CAS 23261-20-3
Color Off-White
Quantity 5 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C6H10O4
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Synonym Dianhydrodulcitol Dianhydrogalactitol
Solubility Information DMF : ≥ 100 mg/mL (684.28 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (342.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@H](O)[C@]1(OC1)[H])[C@@]2([H])CO2
Molecular Weight (g/mol) 146.14
Formula Weight 146.14
Percent Purity 95.0%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt