missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Vaccinia Virus B5 Polyclonal antibody specifically detects Vaccinia Virus B5 in Virus samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Vaccinia Virus B5 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | PE |
| Dilution | Western Blot |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | OPG190, PS/HR |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vaccinia virus B5 (Copenhagen) (Uniprot#: P21115; Tyr18-His279) |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?