missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Extension Rod for use with Buerkle™ SiloPicker

Codice prodotto. 10574762 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Length (Metric):
50 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Length (Metric) Dimensione della confezione
10574762 50 cm Each
10321282 100 cm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10574762 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53800508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    £62.40
    £59.03 / Pack of 1
    Save £3.37
    5% Off
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Buerkle™ V4A Stainless Steel Extension Rod for Buerkle™ SiloPicker allows samples to be taken from depths down to 3.5 m.

  • Sample down to 3.5 m
  • Stainless steel AISI 316L
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Extension Rod
Material Stainless Steel (V4A)
Autoclavable Autoclavable
Description Equipment for SiloPicker
For Use With (Equipment) SiloPicker
Length (Metric) 50 cm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.