missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uzansertib phosphate, MedChemExpress

Product Code. p-200099397
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16490929

Brand: Medchem Express HY101870B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Uzansertib (INCB053914) phosphate is an orally active, ATP-competitive pan-PIM kinase inhibitor with IC50s of 0.24 nM, 30 nM, 0.12 nM for PIM1, PIM2, PIM3, respectively. Uzansertib phosphate has broad anti-proliferative activity against a variety of hematologic tumor cell lines.

Uzansertib (INCB053914) phosphate is an orally active, ATP-competitive pan-PIM kinase inhibitor with IC50s of 0.24 nM, 30 nM, 0.12 nM for PIM1, PIM2, PIM3, respectively. Uzansertib phosphate has broad anti-proliferative activity against a variety of hematologic tumor cell lines.

Especificaciones

Chemical Name or Material Uzansertib phosphate
CAS 2088852-47-3
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C26H29F3N5O7P
Quantity 1 mg
Synonym INCB053914 phosphate
Solubility Information DMSO : 5 mg/mL (8.18 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=NC(C2=C(F)C=CC=C2F)=C(F)C=C1)NC3=CN=C4C(CC[C@H]4O)=C3N5C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](C)C5.OP(O)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 611.51
Formula Weight 611.51
Percent Purity 98.33%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado