missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
UVRAG Monoclonal specifically detects UVRAG in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
Specifica
Specifica
| Antigen | UVRAG |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 953035 |
| Conjugate | APC |
| Dilution | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | beclin 1 binding protein, DHTX, disrupted in heterotaxy, p63, UV radiation resistance associated gene, UV radiation resistance-associated gene protein, VPS38 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Human UVRAG synthetic peptide corresponding to sequences between amino acids 260-360, Accession # Q9P2Y5 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?