missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UT2/SLC14A2 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Product Code. 18406522 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18406522 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18406522 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP144375JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

UT2/SLC14A2 Polyclonal antibody specifically detects UT2/SLC14A2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen UT2/SLC14A2
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 646
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ16167, HUT2UT-A2, hUT-A6, MGC119566, solute carrier family 14 (urea transporter), member 2, Solute carrier family 14 member 2, urea transporter 2, Urea transporter, kidney, urea transporter-2, UT2MGC119567, UTA, UTR
Host Species Rabbit
Immunogen Produced against a synthetic peptide mapped to the C-terminal tail (amino acids 911-929) of rat UT-A1 (antibody designation L194)
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline ABC Transporters, Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 8170
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.