missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP47 Antibody (1E6), Novus Biologicals™

Product Code. 18321779 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Conditionnement:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18321779 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18321779 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00055031M02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

USP47 Monoclonal antibody specifically detects USP47 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen USP47
Applications Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 1E6
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. NP_060414
Gene Alias Deubiquitinating enzyme 47, DKFZp686C13257, EC 3.4.19.12, FLJ20727, Trf (TATA binding protein-related factor)-proximal homolog, Trf (TATA binding protein-related factor)-proximal homolog (Drosophila), TRFP, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 47, ubiquitin specific peptidase 47, ubiquitin specific protease 47, ubiquitin thioesterase 47, Ubiquitin thiolesterase 47, Ubiquitin-specific-processing protease 47
Host Species Mouse
Immunogen USP47 (NP_060414, 203 a.a. ~ 301 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. TEQADLINELYQGKLKDYVRCLECGYEGWRIDTYLDIPLVIRPYGSSQAFASVEEALHAFIQPEILDGPNQYFCERCKKKCDARKGLRFLHFPYLLTLQ
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 55031
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.