missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP40 Antibody (OTI4F7) [PE], Novus Biologicals™

Product Code. 30689567 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30689567 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30689567 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP344836PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

USP40 Monoclonal antibody specifically detects USP40 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen USP40
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI4F7
Conjugate PE
Formulation PBS
Gene Alias deubiquitinating enzyme 40, ubiquitin specific peptidase 40, ubiquitin thiolesterase 40, ubiquitin-specific-processing protease 40
Host Species Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 767-912 of human USP40(NP_060688) produced in E.coli.
Purification Method >95%
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 55230
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.