missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP27X Rabbit anti-Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™

Product Code. 18363571 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18363571 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18363571 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2837440.1ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

USP27X Polyclonal specifically detects USP27X in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen USP27X
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS, 2% Sucrose
Gene Alias Deubiquitinating Enzyme 27, MRX105, Ubiquitin Carboxyl-Terminal Hydrolase 22-Like, Ubiquitin Carboxyl-Terminal Hydrolase 27, Ubiquitin Specific Peptidase 27, X-Linked, Ubiquitin Specific Protease 27, X Chromosome, Ubiquitin Specific Protease 27, X-Linked, Ubiquitin Thioesterase 27, Ubiquitin-Specific-Processing Protease 27, USP22L, USP27, X-Linked Ubiquitin Carboxyl-Terminal Hydrolase 27
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of USP27X
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 389856
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.