missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
URB1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 20023-1-AP-20UL
This item is not returnable.
View return policy
Description
The antibody is specific to URB1.
URB1 gene ontology annotations related to this gene include maturation of 5.8S rRNA from tricistronic rRNA transcript (SSU-rRNA, 5.8S rRNA, LSU-rRNA); maturation of LSU-rRNA from tricistronic rRNA transcript (SSU-rRNA, 5.8S rRNA, LSU-rRNA).Specifications
| URB1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| URB1 | |
| C21orf108, KIAA0539, URB1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 207932, 9875 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.13 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| O60287, Q571H0 | |
| URB1 | |
| Peptide | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering