missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UPF 1069, MedChemExpress

Product Code. 16476078
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
16476078 10 mg 10mg
16462217 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16476078 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14478
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress UPF 1069 is a PARP inhibitor, with IC50s of 8 and 0.3 μM for PARP-1 and PARP-2, respectively.

UPF 1069 is a PARP inhibitor, with IC50s of 8 and 0.3 μM for PARP-1 and PARP-2, respectively.

Spécification

Chemical Name or Material UPF 1069
CAS 1048371-03-4
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C17H13NO3
Quantity 10 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (358.05 mM)
SMILES O=C1NC=CC2=C1C=CC=C2OCC(C3=CC=CC=C3)=O
Molecular Weight (g/mol) 279.29
Formula Weight 279.29
Percent Purity 99.2%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.