missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alexandra™ Unisex Scrub Tunic, Sailor Navy
Descrizione
- Two hip pockets one chest pocket
- Side vents
- Back length 74cm
- Machine washable and industrially launderable
- Fabric Weight: 145gsm
- 67% polyester/33% cotton
Specifica
Specifica
| Size | 2X-Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Polyester, Cotton |
| Style | D397 |
| Weight (Metric) | 145 gsm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?