missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alexandra™ Unisex Scrub Tunic, Bottle Green
Beschreibung
- Two hip pockets one chest pocket
- Side vents
- Back length 74cm
- Machine washable and industrially launderable
- Fabric Weight: 145gsm
- 67% polyester/33% cotton
Spezifikation
Spezifikation
| Size | X-Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Polyester, Cotton |
| Color | Bottle Green |
| Style | D397 |
| Weight (Metric) | 145 gsm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?