missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Logistik™ Unisex Cotton Laboratory Coats

Artikelnummer. 13171731
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Size (Metric) Chest:
101.6 to 104.14 cm
106.68 to 111.76 cm
116.84 to 121.92 cm
124 to 129 cm
127 to 132.08 cm
91.44 to 96.52 cm
missing translation for 'unitSize'
Each

Artikelnummer. 13171731

missing translation for 'mfr': Logistik™ 222C1WH92CM

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Combine professionalism and function with Logistik™ Unisex Cotton Laboratory Coats. Available in sizes small through 2XL, the coats are all cotton, unisex.and feature a back vent for a comfortable fit.

  • Unisex
  • Pure cotton
  • Concealed stud fastened front
  • 305g2 heritage 3111 cotton
  • Not CE marked

Spezifikation

Product Type General Purpose Lab Coat
Size Small
Gender Unisex
Material Carbon
Color White
Disposable Reusable
Sterility Non-sterile
No. of Pockets 3
Size (Metric) Chest 91.44 to 96.52 cm
Includes Three mitred patch pockets
Length (Metric) 105 cm
Construction 100% Cotton
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt