missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bim Antibody, DyLight 650, R&D Systems™

Artikelnummer. 18366525 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18366525 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18366525 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP300198C
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

Bim Polyclonal specifically detects Bim in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Bim
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 650
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias BAM, bcl-2 interacting mediator of cell death, bcl-2 interacting protein Bim, Bcl2-interacting mediator of cell death, bcl2-L-11, BCL2-like 11 (apoptosis facilitator), bcl-2-like protein 11, bcl-2-related ovarian death agonist, BIM-alpha6, BIM-beta6, BIM-beta7, BIMBOD, BimEL, BimL
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Bim (NP_006529.1; Ala2-Arg120).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Cancer, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10018
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.