missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Ultra High Sensitivity ECL Kit
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Kits |
| Quantity | 500 mL |
| Content And Storage | Stored at 4°C, and is stable for 1 year. Protect from light. |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Target | VD/VDR |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?