missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wesbart™ ULT Freezer Storage Bin
Beschreibung
- Storage bins for ULT upright freezers
- For storage of loose items
- All bins are supplied with a handle or hand grip and label holder.
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Storage Bin |
| For Use With (Application) | Keeping Loose Items Safe Within a Freezer |
| Includes | Handle on One End and a Label Holder |
| Dimensions (L x W x H) Exterior | 560 x 140 x 280 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?