missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ULBP-2 Rabbit anti-Human, Clone: 3, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-90059-50UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ULBP-2 Monoclonal specifically detects ULBP-2 in Human samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
| ULBP-2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 80328 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 3 | |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| ALCAN-alpha, N2DL2, N2DL-2, NKG2D ligand 2, RAET1HNKG2DL2, retinoic acid early transcript 1 H, Retinoic acid early transcript 1H, UL16 binding protein 2, UL16-binding protein 2 | |
| Recombinant Human ULBP-2 protein | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur