missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBR4 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18412278 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18412278 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18412278 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP128730AF350

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

UBR4 Polyclonal antibody specifically detects UBR4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen UBR4
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 350
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias 600 kDa retinoblastoma protein-associated factor, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, KIAA0462E3 ubiquitin-protein ligase UBR4, KIAA1307zinc finger, UBR1 type 1, N-recognin-4, p600, RBAF600FLJ41863, Retinoblastoma-associated factor of 600 kDa, ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 4, Zinc finger UBR1-type protein 1, ZUBR1retinoblastoma-associated factor 600-like protein
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1350 and 1400 of human retinoblastoma-associated factor 600 using the numbering given in entry NP_065816.1 (GeneID 23352).
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23352
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.