missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBPY/USP8 Antibody [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Product Code. 30735033 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30735033 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30735033 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF7735J

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

UBPY/USP8 Polyclonal antibody specifically detects UBPY/USP8 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen UBPY/USP8
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 646
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Deubiquitinating enzyme 8, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, HumORF8, KIAA0055hUBPy, MGC129718, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 8, Ubiquitin isopeptidase Y, ubiquitin specific peptidase 8, ubiquitin specific protease 8, ubiquitin thioesterase 8, Ubiquitin thiolesterase 8, Ubiquitin-specific-processing protease 8, UBPYFLJ34456
Host Species Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human USP8, Met1-Thr1118, Accession # P40818
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9101
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.