missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ubiquitin-activating Enzyme/UBE1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 6H2I9, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescripción
Ubiquitin-activating Enzyme/UBE1 Monoclonal antibody specifically detects Ubiquitin-activating Enzyme/UBE1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | Ubiquitin-activating Enzyme/UBE1 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 6H2I9 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulation | PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3 |
| Gene Alias | A1S9T, A1S9T and BN75 temperature sensitivity complementing, A1ST, AMCX1, GXP1, MGC4781, POC20, POC20 centriolar protein homolog, Protein A1S9, SMAX2, UBA1, ubiquitin-activating enzyme E1 homolog A, UBA1A, UBE1A1S9, UBE1X, Ubiquitin-activating enzyme E1, ubiquitin-activating enzyme E1 (A1S9T and BN75 temperature sensitivitycomplementing), ubiquitin-like modifier activating enzyme 1, ubiquitin-like modifier-activating enzyme 1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 959-1058 of human Ubiquitin-activating Enzyme/UBE1 (P22314). |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?