missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
UBE3B Monoclonal antibody specifically detects UBE3B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | UBE3B |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI4E4 |
| Conjugate | Alexa Fluor 594 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | DKFZp586K2123, DKFZp686A1051, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ45294, MGC131858, MGC78388, ubiquitin protein ligase E3B, ubiquitin-protein ligase E3B |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 768-1068 of human UBE3B (NP_569733) produced in E.coli. |
| Purification Method | >95% |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?