missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBE2W Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Product Code. 18339866 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18339866 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18339866 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP300041AF750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

UBE2W Polyclonal specifically detects UBE2W in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen UBE2W
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 750
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias EC 6.3.2.19, FLJ11011, hUBC-16, probable ubiquitin-conjugating enzyme E2 W, Ubiquitin carrier protein W, ubiquitin-conjugating enzyme 16, ubiquitin-conjugating enzyme E2W (putative), Ubiquitin-protein ligase W
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant UBE2W (Q96B02-12; Met1-Cys151).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 55284
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.