missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBE2I/Ubc9 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18323406 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18323406 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18323406 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP300096AF647

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

UBE2I/Ubc9 Polyclonal specifically detects UBE2I/Ubc9 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen UBE2I/Ubc9
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 647
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias C358B7.1, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, P18, SUMO-1-protein ligase, SUMO-protein ligase, UBC9SUMO-conjugating enzyme UBC9, UBCE9, Ubiquitin carrier protein 9, Ubiquitin carrier protein I, ubiquitin conjugating enzyme 9, Ubiquitin-conjugating enzyme E2 I, ubiquitin-conjugating enzyme E2I (homologous to yeast UBC9), ubiquitin-conjugating enzyme E2I (UBC9 homolog, yeast), ubiquitin-conjugating enzyme UbcE2A, ubiquitin-like protein SUMO-1 conjugating enzyme, ubiquitin-protein ligase E2I, Ubiquitin-protein ligase I
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant UBE2I/Ubc9 (P63279; Met1-Ser158).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Biologically Active Proteins
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7329
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.