missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBE2D4/Ubch5d Antibody (129), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18342670 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18342670 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18342670 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290194V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

UBE2D4/Ubch5d Monoclonal specifically detects UBE2D4/Ubch5d in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen UBE2D4/Ubch5d
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 129
Conjugate DyLight 405
Dilution ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 6.3.2.19, FLJ32004, HBUCE1Ubiquitin carrier protein D4, UBCH5D, ubiquitin-conjugating enzyme E2 D4, ubiquitin-conjugating enzyme E2D 4 (putative), ubiquitin-conjugating enzyme HBUCE1, Ubiquitin-protein ligase D4
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human UBE2D4/Ubch5d (Q9Y2X8; Met1-Met1474).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 51619
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.