missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ UBE2B Recombinant Protein

Product Code. 16167185
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Unit Size:
10µg
25µg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16167185

Brand: Abnova™ H00007320P01.25ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Specifications

Accession Number AAH08470.1
For Use With (Application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulation 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gene ID (Entrez) 7320
Molecular Weight (g/mol) 42.7
Name UBE2B (Human) Recombinant Protein (P01)
pH Range 8
Preparation Method In vitro wheat germ expression system
Purification Method Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Quality Control Testing 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantity 25 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MSTPARRRLMRDFKRLQEDPPVGVSGAPSENNIMQWNAVIFGPEGTPFEDGTFKLVIEFSEEYPNKPPTVRFLSKMFHPNVYADGSICLDILQNRWSPTYDVSSILTSIQSLLDEPNPNSPANSQAAQLYQENKREYEKRVSAIVEQSWNDS
Storage Requirements Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias E2-17kDa/HHR6B/HR6B/RAD6B/UBC2
Common Name UBE2B
Gene Symbol UBE2B
Cross Reactivity Human
Species Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado