missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UbcH8/Ube2L6 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18322306 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18322306 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18322306 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP300032AF700

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

UbcH8/Ube2L6 Polyclonal specifically detects UbcH8/Ube2L6 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen UbcH8/Ube2L6
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 700
Dilution Western Blot, ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 6.3.2.19, retinoic acid induced gene B protein, Retinoic acid-induced gene B protein, RIG-B, UbcH8, UBCH8MGC40331, Ubiquitin carrier protein L6, ubiquitin/ISG15-conjugating enzyme E2 L6, ubiquitin-conjugating enzyme E2L 6, Ubiquitin-protein ligase L6
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant UbcH8/Ube2L6 (O14933-1; Met1-Ser153).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9246
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.