missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBAP2L Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18424046 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18424046 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18424046 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281871AF405

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

UBAP2L Polyclonal antibody specifically detects UBAP2L in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen UBAP2L
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 405
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ42300, KIAA0144NICE-4, NICE4, Protein NICE-4, ubiquitin associated protein 2-like, ubiquitin-associated protein 2-like
Host Species Rabbit
Immunogen UBAP2L antibody was raised against a 19 amino acid peptide from near the amino terminus of human UBAP2L. The immunogen is located within amino acids 200 - 250 of UBAP2L. Amino Acid Squence: DDNYGNSSGNTWNNTGHFE
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9898
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.