missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
U93631, MedChemExpress
Description
U93631 is a GABAA receptor ligand of novel chemical structure with IC50 of 100 nM,and has been shown to induce a rapid, time-dependent decay of GABA-induced whole-cell Cl-currents in recombinant GABAA receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | U93631 |
| CAS | 152273-12-6 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C17H21N3O2 |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 34 mg/mL (113.57 mM) |
| SMILES | O=C(C1=C2N(C=N1)C3=C(C=CC=C3)NC2(C)C)OC(C)(C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 299.37 |
| Formula Weight | 299.37 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?