missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tyrosine Hydroxylase Antibody (OTI1D8), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-44863-100ul
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Tyrosine Hydroxylase Monoclonal antibody specifically detects Tyrosine Hydroxylase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
| Tyrosine Hydroxylase | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| OTI1D8 | |
| Western Blot 1:4000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100 | |
| DYT14, DYT5b, EC 1.14.16, EC 1.14.16.2, TH, TYH dystonia 14, Tyrosine 3-hydroxylase, tyrosine 3-monooxygenase, tyrosine hydroxylase | |
| Full length human recombinant protein of human TH(NP_000351) produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Cancer, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Prostate Cancer, Tyrosine Kinases | |
| 7054 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering