missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Elasticated wrists
- Antistatic treatment
- With wrap-over rear closure, hook and loop neck closure and waist ties
- Excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals
- Protects personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), biohazards and certain chemical warfare agents
- Used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications
Spezifikation
Spezifikation
| Size | Small/Medium |
| Gender | Unisex |
| No. of Pockets | None |
| Style | Shin Length |
| Product Type | General Purpose Gown |
| Material | Tychem |
| Color | Gray |
| Closure Type | Wrap-around Waist Ties |
| Disposable | Single-use |
| Sterility | Non-sterile |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?