missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
TXNIP Monoclonal antibody specifically detects TXNIP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Proximity Ligation Assay, CyTOF, Gene Knock-Out
Specifications
Specifications
| Antigen | TXNIP |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | JY2 |
| Conjugate | Janelia Fluor 646 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | HHCPA78, THIF, thioredoxin binding protein 2, thioredoxin interacting protein, Thioredoxin-binding protein 2, thioredoxin-interacting protein, upregulated by 1,25-dihydroxyvitamin D-3, VDUP1EST01027, Vitamin D3 up-regulated protein 1 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Human recombinant TXNIP |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?