missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec™ TX924 Nitrile Gloves

Code produit. 30274523
Change view
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Conditionnement:
Pack of 100
Code produit. Size unitSize
30274523 Small Pack of 100
30274506 Medium Pack of 100
30274524 Large Pack of 100
30274553 X-Large Pack of 100
30274610 2X-Large Pack of 100
5 options

Code produit. 30274523

Marque: Skytec™ SKG00924BD

Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

High performance, powder-free, black nitrile single use glove with diamond grip pattern technology. Provides outstanding grip performances and chemical protection.

  • Black Single Use Glove with Grip Pattern
  • Ambidextrous for easy and quick donning

Spécification

Certifications/Compliance (Europe) CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B: K,O,P,T, EN 374-5:2016
Accelerator Free No
Applications Industrial, Healthcare, Laboratory
AQL 1.5
Color Black
Disposable Single-use
Exterior Finish Grip Pattern
Finger Thickness (English) 10.24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.26 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 7.87 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Gloves
Size Small
Sterility Non-sterile
Thickness (English) 9 mil
Thickness (Metric) 0.23 mm
Length (Metric) 243 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.