missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TTLL5 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18426335 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18426335 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18426335 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP232086AF750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TTLL5 Polyclonal antibody specifically detects TTLL5 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen TTLL5
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 750
Dilution Western Blot
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias STAMP, tubulin tyrosine ligase-like family, member 5
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 825 to 875 of human SRC1 and TIF2-Associated Modulatory Protein using the numbering given in entry NP_055887.3 (GeneID 23093).
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23093
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.