missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRRAP Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Product Code. 30731937 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30731937 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30731937 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF7365C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

TRRAP Polyclonal antibody specifically detects TRRAP in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TRRAP
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate PerCP
Formulation PBS
Gene Alias 350/400 kDa PCAF-associated factor, FLJ10671, PAF350/400, PAF400STAF40, Tra1, Tra1 homolog, transformation/transcription domain-associated protein, TR-AP
Host Species Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human TRRAP, Asn3610-Leu3859, predicted, Accession # Q9Y4A5
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Cycle and Replication, Protein Kinase
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 8295
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.