missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRPV3 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Product Code. 30235030 Shop All Proteintech Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30235030 20 μL 20µL
30236907 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30235030 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 299711AP20UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

The TRPV3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TRPV3. This antibody recognizes human antigen. The TRPV3 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.

Spécification

Antigen TRPV3
Applications Immunohistochemistry, ELISA
Classification Polyclonal
Concentration 750 μg/mL
Conjugate Unconjugated
Gene Symbols VRL3
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Purification Method Antigen affinity purification
Quantity 20 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 162514
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Product Type Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.