missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

tropomyosin-4 Antibody (4E4-1D2), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18325957 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18325957 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18325957 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00007171M01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

tropomyosin-4 Monoclonal antibody specifically detects tropomyosin-4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen tropomyosin-4
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Sandwich ELISA
Classification Monoclonal
Clone 4E4-1D2
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Sandwich ELISA
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. AAH37576
Gene Alias TM30p1, tropomyosin 4, tropomyosin alpha-4 chain, tropomyosin-4
Host Species Mouse
Immunogen TPM4 (AAH37576, 1 a.a. ~ 248 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MAGLNSLEAVKRKIQALQQQADEAEDRAQGLQRELDGERERREKAEGDVAALNRRIQLVEEELDRAQERLATALQKLEEAEKAADESERGMKVIENRAMKDEEKMEIQEMQLKEAKHIAEEADRKYEEVARKLVILEGELERAEERAEVSELKCGDLEEELKNVTNNLKSLEAASEKYSEKEDKYEEEIKLLSDKLKEAETRAEFAERTVAKLEKTIDDLEEKLAQAKEENVGLHQTLDQTLNELNCI
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7171
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.