missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford Trisodium Citrate, Dihydrate, [Citric Acid, Trisodium Dihydrate]
Click to view available options
Quantity:
1 kg
5 kg
Unit Size:
1kg
5kg
Description
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 6132-04-3
Molecular Formula: C6H5Na3O7 2H2O
Molecular Weight: 294.1
Spécification
Spécification
| CAS | 4-3-6132 |
| Molecular Formula | C6H5Na3O7-2H2O |
| Quantity | 5 kg |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu