missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triptonide, MedChemExpress

Codice prodotto. 16428048
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16428048

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY32736

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Triptonide (NSC 165677) is a natural product identified in Tripterygium wilfordii Hook F.. Triptonide is a Wnt signaling inhibitor with an IC50 of appropriately 0.3 nM. Triptonide has immunosuppression, anti-inflammatory, anti-fertility, neuroprotective and anti-lymphoma effects.

Triptonide (NSC 165677) is a natural product identified in Tripterygium wilfordii Hook F.. Triptonide is a Wnt signaling inhibitor with an IC50 of appropriately 0.3 nM. Triptonide has immunosuppression, anti-inflammatory, anti-fertility, neuroprotective and anti-lymphoma effects.

Specifica

Chemical Name or Material Triptonide
CAS 38647-11-9
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C20H22O6
Quantity 10 mg
Synonym NSC 165677 PG 492
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (279.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@]1([C@H]2O1)C(C)C)[C@]34O[C@H]3C[C@@]([H])(C5=C(CC6)C(OC5)=O)[C@@]6(C)[C@]47[C@H]2O7
Molecular Weight (g/mol) 358.39
Formula Weight 358.39
Percent Purity 98.63%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato