missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trimeprazine Sulphoxide Hydrochloride, Mikromol™

Product Code. 17952376
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17952376

Brand: Mikromol MM0958.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Trimeprazine Sulphoxide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material Trimeprazine Sulphoxide Hydrochloride
CAS 2731414-34-7
Analyte or Component Names Trimeprazine Sulphoxide Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C18 H22 N2 O S . Cl H
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Trimeprazine Sulphoxide Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C18H22N2OS.ClH/c1-14(12-19(2)3)13-20-15-8-4-6-10-17(15)22(21)18-11-7-5-9-16(18)20;/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13
IUPAC Name N,N,2-trimethyl-3-(5-oxophenothiazin-10-yl)propan-1-amine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 350.91
Quantity 25 mg
Formula Weight 350.122 g/mol
Show More Show Less
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.