missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triethylamine Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Triethylamine Hydrochloride |
| CAS | 554-68-7 |
| Molecular Formula | C6H16ClN |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | Triethylamine','Hydrochloride, N,N-Diethylethanamine Hydrochloride, Triethylamine Monohydrochloride, Triethylammonium Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)CC |
| IUPAC Name | N,N-diethylethanamine;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 137.65 |
| Formula Weight | 137.0971 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?