missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trichloromethyl Chloroformate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Trichloromethyl Chloroformate |
| CAS | 503-38-8 |
| Molecular Formula | C2Cl4O2 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | Carbonochloridic Acid Trichloromethyl Ester, Chloroformic Acid Trichloromethyl Ester, Trichloromethanol Chloroformate, Diphosgen, Diphosgene, Trichloromethyl Chlorocarbonate |
| InChI Formula | InChI=1S/C2Cl4O2/c3-1(7)8-2(4,5)6 |
| SMILES | ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC Name | trichloromethyl carbonochloridate |
| Molecular Weight (g/mol) | 197.83 |
| Formula Weight | 195.8652 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?