missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ TREML4 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA571018
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This target displays homology in the following species: Human: 100%.
Positively regulates Toll-like receptor TLR7 signaling in macrophages.
Spezifikation
| TREML4 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| TREML4 | |
| 5031403H21Rik; BB137214; IDCP1; IG-like domain containing protein IDCP1c; TLT4; TLT-4; TREM; TREM like transcript 4; Treml3; Treml4; trem-like transcript 4 protein; Triggering receptor expressed on myeloid cells; triggering receptor expressed on myeloid cells like 4; triggering receptor expressed on myeloid cells-like 3; triggering receptor expressed on myeloid cells-like 3b; triggering receptor expressed on myeloid cells-like 4; triggering receptor expressed on myeloid cells-like protein 3; Triggering receptor expressed on myeloid cells-like protein 4; UNQ9425/PRO34675 | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 285852 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| Q6UXN2 | |
| TREML4 | |
| synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human TREML4. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur