missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ Transfer Tube, Female Luer Lock, 36 inch

Artikelnummer. 10236982
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10236982

Brand: Invitrogen™ 11002011

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Transfer Tube, Female Luer Lock, 36 inch

With female luer lock.
Radiation sterilized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Quantity 1 Ea.
Sterility Sterile
Content And Storage Store at room temperature.
Shipping Condition Room Temperature
Length (Metric) 914.4 mm
Product Type Transfer Tube

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.