missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-4-[[(2-Amino-5-bromophenyl)methyl]amino]-cyclohexanol, TRC

Product Code. 30010781
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
500 mg
Unit Size:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30010781 50 mg 50mg
30005849 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30010781 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA60198550MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 101900-43-0
Molecular Formula C13 H19 Br N2 O
Molecular Weight (g/mol) 299.21
Synonym trans-4-[[(2-amino-5-bromophenyl)methyl]amino]cyclohexanol, Ambroxol Monobromine
IUPAC Name 4-[(2-amino-5-bromophenyl)methylamino]cyclohexan-1-ol
SMILES Nc1ccc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2

Spezifikation

Analyte or Component Names trans-4-[((2-Amino-5-bromophenyl)methyl)amino]-cyclohexanol
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C13H19BrN2O/c14-10-1-6-13(15)9(7-10)8-16-11-2-4-12(17)5-3-11/h1,6-7,11-12,16-17H,2-5,8,15H2/t11-,12-
Solution Type Neat
Industry Type Forensics
Quantity 50 mg
Formula Weight 298.0681
Chemical Name or Material trans-4-[((2-Amino-5-bromophenyl)methyl)amino]-cyclohexanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.